Vai a
HS23458
Glove Box Holder
Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
Sinonimo/i:
glove dispenser
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23458
Feature:
Holds 3 boxes
Material:
epoxy-coated (steel wire)
52,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
epoxy-coated (steel wire)
feature
Holds 3 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
L × H × D
250 × 454 × 108 mm
Features and Benefits
  • Keeps gloves organized and ready for immediate use
  • Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
  • All holders fit most of the box brands
  • Comes with mounting screws
  • Epoxy-coated steel wire racks are an economical solution.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS23471CHS23457HS23471B
Glove Box Holder Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
HS23458
Glove Box Holder
description
Holds 3 boxes, epoxy-coated (steel wire)
description
Fits 3 glove boxes, clear acrylic
description
white holder
description
Fits 2 glove boxes, clear acrylic
feature
Holds 3 boxes
feature
Holds 3 boxes
feature
holds 1 x Glove box
feature
Holds 2 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23458
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23457
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471B
material
epoxy-coated (steel wire)
material
clear acrylic
material
high-density polypropylene (coated steel wire), white holder
material
clear acrylic
L × H × D
250 × 454 × 108 mm
L × H × D
-
L × H × D
-
L × H × D
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)