SAB4200183
Anti-SORBS2 antibody,Mouse monoclonal
clone S5C, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-sorbin and SH3 domain containing 2
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S5C, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 85 kDa
Reattività contro le specie
hamster, canine, mouse, rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa or NRK or 3T3 total cell extracts.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SORBS2(8470)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)