SAB3701348
Anti-Human IgG (H+L), highly cross adsorbed-Biotin antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3