SAB3500204
Anti-CX3CR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-V28
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CX3CR1(1524)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2