Documenti fondamentali
SAB5700749
Sigma-Aldrich
Anti-CD11B antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CD11B, CD11b/ITAM, CR3A, ITGAM, MAC-1, MAC1A, MO1A, SLEB6
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
127
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
2.38 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAM(3684)
Descrizione generale
This gene encodes the integrin alpha M chain. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This I-domain containing alpha integrin combines with the beta 2 chain (ITGB2) to form a leukocyte-specific integrin referred to as macrophage receptor 1 (′Mac-1′), or inactivated-C3b (iC3b) receptor 3 (′CR3′). The alpha M beta 2 integrin is important in the adherence of neutrophils and monocytes to stimulated endothelium, and also in the phagocytosis of complement coated particles. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-330 of human CD11B (NP_001139280.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)