Documenti fondamentali
SAB3500181
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM10 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KUZ
Scegli un formato
100 μG
479,00 €
479,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2367
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
479,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
479,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2367
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 85 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM10(102)
Descrizione generale
ADAM metallopeptidase domain 10 or A disintegrin and metalloprotease 10 (ADAM10) is a transmembrane protein which is widely distributed. It consists of an amino-terminal signal sequence, a prodomain, a metalloprotease domain, a disintegrin domain, a cysteine-rich region, a transmembrane region and a cytoplasmic tail. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 15q21.3.
Immunogeno
ADAM10 antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 732 to 748 of human ADAM10. This sequence is identical to those of bovine and rat origins and differs from that of mouse ADAM10 by one amino acid (2,4).
Azioni biochim/fisiol
ADAM metallopeptidase domain 10 (ADAM10) activates Notch proteins and has a role in embryonic development. It functions as a molecular scissor and cleaves the extracellular domains of proteins. The protein is a therapeutic target for a variety of diseases and malignancies.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500181.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jialong Guo et al.
International journal of molecular medicine, 42(1), 643-650 (2018-04-26)
miR‑152 has been reported to be downregulated in rheumatoid arthritis (RA). However, the functional significance and molecular mechanisms underlying the role of miR‑152 in RA remain largely unknown. The present study aimed to explore the functional role and the underlying
Haocheng Li et al.
Aging, 11(6), 1695-1715 (2019-03-31)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) play key roles in the development of atherosclerosis through the inflammatory pathway. This study aimed to investigate the role of lncRNA cyclin-dependent kinase inhibitor 2B antisense RNA 1 (CDKN2B-AS1) in atherosclerosis via its function in A
Duplication of the ALDH1A2 gene in association with pentalogy of Cantrell: a case report
Matthew B
Journal of Medical Case Reports, 7, 287-287 (2013)
Alessandro Salvi et al.
International journal of molecular medicine, 43(6), 2303-2318 (2019-04-25)
Down syndrome (DS) is caused by the presence of part or all of a third copy of chromosome 21. DS is associated with several phenotypes, including intellectual disability, congenital heart disease, childhood leukemia and immune defects. Specific microRNAs (miRNAs/miR) have been
Natalia V Yunusova et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 494, 116-122 (2019-03-25)
Metalloproteinases and their extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN) play an essential role in the regulation of signaling from growth factors receptors and adhesion molecules, cell motility and extracellular matrix degradation. The aim of the study was to evaluate the relationship