Documenti fondamentali
SAB2900589
Sigma-Aldrich
Anti-GRM4 / MGLUR4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GPRC1D, GRM4, MGLUR4, MGlu4
Scegli un formato
50 μG
525,00 €
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
525,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
525,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human, monkey, pig
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRM4(2914)
Immunogeno
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human GRM4 / MGLUR4. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Monkey, Mouse, Rabbit, Pig (100%); Rat, Hamster, Dog (94%); Horse, Opossum (88%); Turkey, Chicken (81%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)