Documenti fondamentali
SAB2702378
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
clone 3G10, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-GST tag antibody produced in mouse
Scegli un formato
100 μL
447,00 €
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
447,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
447,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
GST protein of the parasitic helminth Schistosoma japonicum expressed in E. coli
Applicazioni
For WB: Use at a concentration of 0.5 - 2 μg/ml. Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Altre note
Purification: Protein G Affinity Purified
Stato fisico
Phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing no preservatives
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)