SAB1305539
MONOCLONAL ANTI-GST TAG antibody produced in mouse
clone 9AT106, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Hexahistidine-HIS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9AT106, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
western blot: 1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C