SAB2702344
Monoclonal Anti-Aspartate aminotransferase antibody produced in mouse
clone GT638, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
AST1, ASTQTL1, GIG18, cAspAT
Scegli un formato
422,00 €
Scegli un formato
About This Item
422,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT638, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
46kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOT1(2805)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)