Documenti fondamentali
SAB2500267
Sigma-Aldrich
Anti-COX2/PTGS2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PGG/HS, Anti-PHS-2, Anti-Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
Scegli un formato
100 μG
558,00 €
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1514
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
558,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
558,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1514
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine, canine, human, sheep, pig
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGS2(5743)
Immunogeno
Peptide with sequence C-NPTVLLKERSTEL from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000954.1.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu-Ping Zhu et al.
Oncology letters, 13(3), 1535-1538 (2017-04-30)
Colon cancer is the second most common cause of cancer-associated mortality in human populations. The aim of the present study was to identify the role of cyclooxygenase-2 (COX-2) in Smad3 mutant mice, which are known to develop colon cancer. Homozygous
Giovanna Nascimento Scatolin et al.
iScience, 27(4), 109605-109605 (2024-04-18)
Supporting healthy pregnancy outcomes requires a comprehensive understanding of the molecular and cellular programs of peri-implantation development, when most pregnancy failure occurs. Here, we present single-cell transcriptomes of bovine peri-implantation embryo development at day 12, 14, 16, and 18 post-fertilization.
Yinjuan Wang et al.
Cell reports, 42(5), 112439-112439 (2023-05-06)
Here, we report that a chemical cocktail (LCDM: leukemia inhibitory factor [LIF], CHIR99021, dimethinedene maleate [DiM], minocycline hydrochloride), previously developed for extended pluripotent stem cells (EPSCs) in mice and humans, enables de novo derivation and long-term culture of bovine trophoblast