SAB2108674
Anti-HIF1A
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti- HIF1, Anti- HIF1-ALPHA, Anti- MOP1, Anti- PASD8, Anti-HIF-1alpha
Scegli un formato
498,00 €
Scegli un formato
About This Item
498,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
83 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, dog, goat, bovine, rat, human, guinea pig, horse
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_181054
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIF1A(3091)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)