Documenti fondamentali
SAB2102434
Sigma-Aldrich
Anti-TJP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686M05161, Anti-MGC133289, Anti-Tight junction protein 1 (zona occludens 1), Anti-ZO-1
Scegli un formato
100 μL
498,00 €
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1761
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
498,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1761
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
187 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TJP1(7082)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TJP1
Azioni biochim/fisiol
TJP1 is a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. TJP1 may be involved in signal transduction at cell-cell junctions.This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: QNHVLKQPAVSHPGHRPDKEPNLTYEPQLPYVEKQASRDLEQPTYRYESS
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)