Documenti fondamentali
SAB2102295
Sigma-Aldrich
Anti-SRC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ASV, Anti-C-SRC, Anti-P60-Src, Anti-SRC1, Anti-V-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian)
Scegli un formato
100 μL
386,00 €
386,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
386,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
386,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, rat, mouse, human, rabbit, bovine, dog
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Categorie correlate
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SRC
Azioni biochim/fisiol
This gene is highly similar to the v-src gene of Rous sarcoma virus. This proto-oncogene may play a role in the regulation of embryonic development and cell growth. SRC protein is a tyrosine-protein kinase whose activity can be inhibited by phosphorylation by c-SRC kinase. Mutations in this gene could be involved in the malignant progression of colon cancer.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: QTPSKPASADGHRGPSAAFAPAAAEPKLFGGFNSSDTVTSPQRAGPLAGG
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)