07-1450-I
Anti-Beta Pix, SH3 Domain Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Rho guanine nucleotide exchange factor 7, Beta-Pix, COOL-1, PAK-interacting exchange factor beta, p85
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF7(8874)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Beta-Pix, SH3 Domain in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1