Merck
RTM28
Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
viscosity 2556 mPa.s (25.00 °C)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
2556 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Mineral Oil Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
RTM28-500ML04061837681486