SAB1412229
ANTI-MAPK9 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
JNK-55, JNK2, JNK2A, JNK2ALPHA, MAPK9
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.07 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK9(5601)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
ITVWYDPAEAEAPPPQIYDAQLEEREHAIEEWKELIYKEVMDWEERSKNGVVKDQPSDAAVSSNATPSQSSSINDISSMSTEQTLASDTDSSLDASTGPLEGCR
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)