SAB1410452
Anti-ALOX15 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
15-LOX-1
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 74.8 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALOX15(246)
Immunogeno
Sequence
MGLYRIRVSTGASLYAGSNNQVQLWLVGQHGEAALGKRLWPARGKETELKVEVPEYLGPLLFVKLRKRHLLKDDAWFCNWISVQGPGAGDEVRFPCYRWVEGNGVLSLPEGTGRTVGEDPQGLFQKHREEELEERRKLYRWGNWKDGLILNMAGAKLYDLPVDERFLEDKRVDFEVSLAKGLADLAIKDSLNVLTCWKDLDDFNRIFWCGQSKLAERVRDSWKEDALFGYQFLNGANPVVLRRSAHLPARLVFPPGMEELQAQLEKELEGGTLFEADFSLLDGIKANVILCSQQHLAAPLVMLKLQPDGKLLPMVIQLQLPRTGSPPPPLFLPTDPPMAWLLAKCWVRSSDFQLHELQSHLLRGHLMAEVIVVATMRCLPSIHPIFKLIIPHLRYTLEINVRARTGLVSDMGIFDQIMSTGGGGHVQLLKQAGAFLTYSSFCPPDDLADRGLLGVKSSFYPQDALRLWEIIYRYVEGIVSLHYKTDVAVKDDPELQTWCREITEIGLQGAQDRGFPVSLQARDQVCHFVTMCIFTCTGQHASVHLGQLDWYSWVPNAPCTMRLPPPTTKDATLETVMATLPNFHQASLQMSITWQLGRRQPVMVAVGQHEEEYFSGPEPKAVLKKFREELAALDKEIEIRNAKLDMPYEYLRPSVVENSVAI
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)