SAB1409325
Monoclonal Anti-CITED1 antibody produced in mouse
clone 6E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MSG1
Scegli un formato
489,00 €
Scegli un formato
About This Item
489,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CITED1(4435)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SMQLQKLNSQYQGMAAATPGQPGEAGPLQNWDFGAQAGGAESLSPSAGAQSPAIIDSDPVDEEVLMSLVVELGLDRANELPELWLGQNEFDFTADFPSSC
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)