SAB1409000
Monoclonal Anti-FGF8 antibody produced in mouse
clone 3H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AIGF, HBGF-8, MGC149376
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 33.22 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGF8(2253)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETDTFGSR VRVRGAETGLYICMNKKGK
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)