Documenti fondamentali
SAB1408856
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TWIST2 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DERMO1, MGC117334, bHLHa39
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43.34 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWIST2(117581)
Descrizione generale
Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation. The protein encoded by this gene is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Twist. It is thought that during osteoblast development this protein may inhibit osteoblast maturation and maintain cells in a preosteoblast phenotype. (provided by RefSeq)
Immunogeno
TWIST2 (AAH33168, 1 a.a. ~ 160 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQSFEELQSQRILANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDEMDNKMTSCSYVAHERLSYAFSVWRMEGSWSMSASH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)