AB10910
Anti-Osteopontin Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Bone sialoprotein 1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, bone sialoprotein I, osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein, secreted phosphoprotein 1, secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, e
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPP1(6696)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:5,000 dilution of this antibody detected osteopontin in 10 μg of mouse kidney lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse kidney, COS-1 and human urine lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1