SAB1408000
Anti-GRHL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BOM, DFNA28, FLJ11172, FLJ13782, MGC149294, MGC149295, TFCP2L3
Scegli un formato
416,00 €
Scegli un formato
About This Item
416,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~71.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRHL2(79977)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSQESDNNKRLVALVPMPSDPPFNTRRAYTSEDEAWKSYLENPLTAATKAMMSINGDEDSAAALGLLYDYYKVPRDKRLLSVSKASDSQEDQEKRNCLGTSEAQSNLSGGENRVQVLKTVPVNLSLNQDHLENSKREQYSISFPESSAIIPVSGITVVKAEDFTPVFMAPPVHYPRGDGEEQRVVIFEQTQYDVPSLATHSAYLKDDQRSTPDSTYSESFKDAATEKFRSASVGAEEYMYDQTSSGTFQYTLEATKSLRQKQGEGPMTYLNKGQFYAITLSETGDNKCFRHPISKVRSVVMVVFSEDKNRDEQLKYWKYWHSRQHTAKQRVLDIADYKESFNTIGNIEEIAYNAVSFTWDVNEEAKIFITVNCLSTDFSSQKGVKGLPLMIQIDTYSYNNRSNKPIHRAYCQIKVFCDKGAERKIRDEERKQNRKKGKGQASQTQCNSSSDGKLAAIPLQKKSDITYFKTMPDLHSQPVLFIPDVHFANLQRTGQVYYNTDDEREGGSVLVKRMFRPMEEEFGPVPSKQMKEEGTKRVLLYVRKETDDVFDALMLKSPTVKGLMEAISEKYGLPVEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLMEI
Applicazioni
- Immunofluorescence
- Western blotting
- Co-immunoprecipitation
- Immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)