Documenti fondamentali
SAB2103014
Sigma-Aldrich
Anti-GRHL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BOM, Anti-DFNA28, Anti-FLJ11172, Anti-FLJ13782, Anti-MGC149294
Scegli un formato
100 μL
498,00 €
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1476
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
498,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
498,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1476
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
71 kDa
Reattività contro le specie
horse, bovine, rabbit, dog, mouse, guinea pig, human, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRHL2(79977)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GRHL2
Azioni biochim/fisiol
GRHL2 is a transcription factor that can act as a homodimer or as a heterodimer with either GRHL1 or GRHL3. Defects in this gene are a cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal dominant type 28 (DFNA28).TFCP2L3 is a member of a family of transcription factor genes whose archetype is TFCP2 (MIM 189889), a mammalian ortholog of the Drosophila gene ′grainyhead′ (grh).[supplied by OMIM]. Sequence Note: This RefSeq record was created from transcript and genomic sequence data because transcript sequence consistent with the reference genome assembly was not available for all regions of the RefSeq transcript. The extent of this transcript is supported by transcript alignments.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: VEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLME
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)