Documenti fondamentali
SAB1406881
Sigma-Aldrich
Anti-PTDSS1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KIAA0024, PSS1, PSSA
Scegli un formato
50 μG
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTDSS1(9791)
Descrizione generale
Phosphatidylserine (PS) accounts for 5 to 10% of cell membrane phospholipids. In addition to its role as a structural component, PS is involved in cell signaling, blood coagulation, and apoptosis. PS is synthesized by a calcium-dependent base-exchange reaction catalyzed by PS synthases (EC 2.7.8.8), like PTDSS1, that exchange L-serine for the polar head group of phosphatidylcholine (PC) or phosphatidylethanolamine (PE) (Sturbois-Balcerzak et al., 2001 [PubMed 11084049]).[supplied by OMIM
Immunogeno
PTDSS1 (NP_055569.1, 1 a.a. ~ 473 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASCVGSRTLSKDDVNYKMHFRMINEQQVEDITIDFFYRPHTITLLSFTIVSLMYFAFTRDDSVPEDNIWRGILSVIFFFLIISVLAFPNGPFTRPHPALWRMVFGLSVLYFLFLVFLLFLNFEQVKSLMYWLDPNLRYATREADVMEYAVNCHVITWERIISHFDIFAFGHFWGWAMKALLIRSYGLCWTISITWELTELFFMHLLPNFAECWWDQVILDILLCNGGGIWLGMVVCRFLEMRTYHWASFKDIHTTTGKIKRAVLQFTPASWTYVRWFDPKSSFQRVAGVYLFMIIWQLTELNTFFLKHIFVFQASHPLSWGRILFIGGITAPTVRQYYAYLTDTQCKRVGTQCWVFGVIGFLEAIVCIKFGQDLFSKTQILYVVLWLLCVAFTTFLCLYGMIWYAEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKHAGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)