SAB1406739
Anti-ALKBH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42.79 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALKBH1(8846)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFIFIPNPFLPGYQWHWVKQCLKLYSQKPNVCNLDKHMSKEETQDLWEQSKEFLRYKEATKRRPRSLLEKLRWVTVGYHYNWDSKKYSADHYTPFPSDLGFLSEQVAAACGFEDFRAEAGILNYYRLDSTLGIHVDRSELDHSKPLLSFSFGQSAIFLLGGLQRDEAPTAMFMHSGDIMIMSGFSRLLNHAVPRVLPNPEGEGLPHCLEAPLPAVLPRDSMVEPCSMEDWQVCASYLKTARVNMTVRQVLATDQNFPLEPIEDEKRDISTEGFCHLDDQNSEVKRARINPHS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1