Documenti fondamentali
917745
Sigma-Aldrich
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2
Sinonimo/i:
Nickel(2+), tetraaqua[4,4′-bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-κN1,κN1′]-, chloride
Scegli un formato
500 MG
160,00 €
5 G
850,00 €
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
160,00 €
5 G
850,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32Cl2N2NiO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
160,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Ni+2]1([NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O)(O)(O)O.C
InChI
UTKNAEDPSHMNCR-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2 is a Ni precatalyst used in a series of Ni/photoredox dual catalysis cross-coupling reactions. These transformations include the decarboxylative coupling of oxetanyl amino acids with aryl halides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dual Photoredox/Nickel-Catalyzed Conversion of Aryl Halides to Aryl Aminooxetanes: Computational Evidence for a Substrate-Dependent Switch in Mechanism.
Kolahdouzan K, et al.
ACS Catalysis, 10(1), 405-411 (2020)
Álvaro Gutiérrez-Bonet et al.
ACS catalysis, 6(12), 8004-8008 (2016-12-19)
A Ni/photoredox dual catalytic cross-coupling is disclosed in which a diverse range of (hetero)aryl bromides are used as electrophiles, with 1,4-dihydropyridines serving as precursors to Csp3-centered alkyl radical coupling partners. The reported method is characterized by its extremely mild reaction