A2856
Anti-ATG7
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-APG7, Anti-APG7-like, Anti-APG7L, Anti-Apoptosis-specific-protein, Anti-Autophagy protein 7-like, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~75 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using human U87 cell lysate
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- for quantitative real-time polymerase chain reaction of autophagy-related genes
- in immunofluorescence and immunoblotting
- in in vivo acetylation/deacetylation of autophagy proteins
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)