SAB1406009
Anti-IGBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ALPHA-4, IBP1
Scegli un formato
367,00 €
Scegli un formato
About This Item
367,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.29 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGBP1(3476)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAEDELQLPRLPELFETGRQLLDEVEVATEPAGSRIVQEKVFKGLDLLEKAAEMLSQLDLFSRNEDLEEIASTDLKYLLVPAFQGALTMKQVNPSKRLDHLQRAREHFINYLTQCHCYHVAEFELPKTMNNSAENHTANSSMAYPSLVAMASQRQAKIQRYKQKKELEHRLSAMKSAVESGQADDERVREYYLLHLQRWIDISLEEIESIDQEIKILRERDSSREASTSNSSRQERPPVKPFILTRNMAQAKVFGAGYPSLPTMTVSDWYEQHRKYGALPDQGIAKAAPEEFRKAAQQQEEQEEKEEEDDEQTLHRAREWDDWKDTHPRGYGNRQNMG
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)