Documenti fondamentali
PRS3459
Sigma-Aldrich
Anti-Caspase-1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (Interleukin 1, beta, convertase), Anti-ICE, Anti-IL-1β converting enzyme
Scegli un formato
100 μG
454,00 €
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1563
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
454,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
454,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1563
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP1(834)
Descrizione generale
Caspase-1 is also known as interleukin-1β converting enzyme (ICE). It is located on chromosome 11q22.2. It has 10 exons, an N terminal CARD (caspase activation and recruitment domain), a large P20 subunit and a small P10 subunit. It is present in leukocytes, monocytes and epithelial cells.
Immunogeno
a 16 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Caspase-1.
Applicazioni
Anti-Caspase-1 (ab1) antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence staining.
Azioni biochim/fisiol
Caspase-1 can transform the pro-inflammatory cytokines, interleukin-1β (IL-1β) and IL-18 into their active forms. It participates in pyroptosis. It is overexpressed in the aorta of coronary atherosclerosis patients. It helps in host cell survival by inducing membrane biogenesis to restore the impairment caused by pore-forming toxins.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3459.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Qi Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 290(43), 26051-26058 (2015-09-13)
Autophagy is a cellular process that controls and executes the turnover of dysfunctional organelles and misfolded or abnormally aggregated proteins. Phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) activates the initiation of autophagy. Autophagosomes migrate along acetylated microtubules to
CASP1 (caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase (interleukin 1, beta, convertase))
Kumar Y, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2007)
Guibin Xu et al.
Aging, 8(5), 977-985 (2016-05-30)
Excessive deposition of extracellular matrix proteins in renal tissues causes renal fibrosis and renal function failure. Mammalian cells primarily use the autophagy-lysosome system to degrade misfolded/aggregated proteins and dysfunctional organelles. MAP1S is an autophagy activator and promotes the biogenesis and
Min-Yao Jiang et al.
Oncotarget, 8(46), 80295-80302 (2017-11-09)
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is one of the most common diseases in the senior men and age plays an important role in the initiation and development of BPH. Mammalian cells primarily use the autophagy-lysosome system to degrade misfolded/aggregated proteins and
Pyroptosis, a novel mechanism implicated in cataracts
Jin X, et al.
Molecular Medicine Reports, 18(2), 2277-2285 (2018)