04-773
Anti-phospho-MYPT1 (Thr850) Antibody,, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone SA19, from rabbit
Sinonimo/i:
Myosin phosphatase target subunit 1, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit, myosin phosphatase, target subunit 1, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 12A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SA19, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, chicken, mouse, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr850)
Informazioni sul gene
human ... PPP1R12A(4659)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Risultati analitici
HEK293 cell lysate phosphorylated by ROKα/ROCKII.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1