Documenti fondamentali
SAB1405854
Sigma-Aldrich
Anti-GBA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GBA1, GCB, GLUC
Scegli un formato
50 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1325
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1325
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~59.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GBA(2629)
Descrizione generale
The GBA1 gene encodes for the lysosomal enzyme β-glucocerebrosidase (GCase). The GBA gene is mapped on the human chromosome at 1q22.
Immunogeno
GBA (AAH03356.1, 1 a.a. ~ 536 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEFSSPSREECPKPLSRVSIMAGSLTGLLLLQAVSWASGARPCIPKSFGYSSVVCVCNATYCDSFDPPTFPALGTFSRYESTRSGRRMELSMGPIQANHTGTGLLLTLQPEQKFQKVKGFGGAMTDAAALNILALSPPAQNLLLKSYFSEEGIGYNIIRVPMASCDFSIRTYTYADTPDDFQLHNFSLPEEDTKLKIPLIHRALQLAQRPVSLLASPWTSPTWLKTNGAVNGKGSLKGQPGDIYHQTWARYFVKFLDAYAEHKLQFWAVTAENEPSAGLLSGYPFQCLGFTPEHQRDFIARDLGPTLANSTHHNVRLLMLDDQRLLLPHWAKVVLTDPEAAKYVHGIAVHWYLDFLAPAKATLGETHRLFPNTMLFASEACVGSKFWEQSVRLGSWDRGMQYSHSIITNLLYHVVGWTDWNLALNPEGGPNWVRNFVDSPIIVDITKDTFYKQPMFYHLGHFSKFIPEGSQRVGLVASQKNDLDAVALMHPDGSAVVVVLNRSSKDVPLTIKDPAVGFLETISPGYSIHTYLWRRQ
Azioni biochim/fisiol
β-glucocerebrosidase (GCase) facilitates the hydrolysis of glucosylceramide (Glc-Cer) to ceramide and glucose. Mutations in the GBA1 gene are associated with Gaucher′s disease, a lysosomal storage disorder, marked by the accumulation of glucosylceramide in many organs including the brain. The mutations in this gene also lead to dementia with Lewy bodies and acts as a risk factor for Parkinson′s disease. Inadequacy of the GBA1 protein harms α-synuclein tetramers and multimers.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Emory Ryan et al.
Current opinion in neurology, 32(4), 589-596 (2019-06-13)
GBA1 mutations, which result in the lysosomal disorder Gaucher disease, are the most common known genetic risk factor for Parkinson disease and Dementia with Lewy Bodies (DLB). The pathogenesis of this association is not fully understood, but further elucidation of
Amokelani C Mahungu et al.
Neurobiology of aging, 88, 156-156 (2020-02-10)
Sequence variants in glucocerebrosidase (GBA) are a major genetic risk factor for Parkinson's disease (PD), and display ethnic-dependent frequencies, for example, variants such as p.N370S and 84insGG are common in Ashkenazi Jewish patients. Notably, there are limited studies on black
Sangjune Kim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(4), 798-803 (2018-01-10)
Accumulating evidence suggests that α-synuclein (α-syn) occurs physiologically as a helically folded tetramer that resists aggregation. However, the mechanisms underlying the regulation of formation of α-syn tetramers are still mostly unknown. Cellular membrane lipids are thought to play an important
David C Schöndorf et al.
Nature communications, 5, 4028-4028 (2014-06-07)
Mutations in the acid β-glucocerebrosidase (GBA1) gene, responsible for the lysosomal storage disorder Gaucher's disease (GD), are the strongest genetic risk factor for Parkinson's disease (PD) known to date. Here we generate induced pluripotent stem cells from subjects with GD