SAB1404358
Monoclonal Anti-CXCL11 antibody produced in mouse
clone 3C1, ascites fluid
Sinonimo/i:
H174, I-TAC, IP-9, IP9, MGC102770, SCYB11, SCYB9B, b-R1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C1, monoclonal
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXCL11(6373)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSVKGMAIALAVILCATVVQGFPMFKRGRCLCIGPGVKAVKVADIEKASIMYPSNNCDKIEVIITLKENKGQRCLNPKSKQARLIIKKVERKNF
WGK 1