Vai a
69579
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate ammonium salt
≥93.0% (TLC)
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-butenyl pyrophosphate ammonium salt, DMAPP, Prenyl pyrophosphate ammonium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
492,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1880,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O7P2 · xNH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.09 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
Assay:
≥93.0% (TLC)
Form:
powder
492,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChI key
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Prenyl pyrophosphate, an intermediate in mevalonic acid pathway isoprenoid/terpene biosynthesis, is use to study the kinetics of farnesyl pyrophosphate synthases.
Biochem/physiol Actions
Intermediate in terpene biosynthesis
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
38426D428754747
description
≥93.0% (TLC)
description
analytical standard
description
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC)
description
≥93.0% (TLC)
form
powder
form
-
form
liquid
form
-
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)