Vai a
SML3754
SRT2104
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Methyl-N-(2-(3-(morpholinomethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)phenyl)-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxamide, 4-Methyl-N-(2-{3-[(morpholin-4-yl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl}phenyl)-2-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazole-5-carboxamide, GSK 2245840B, GSK-2245840B, GSK2245840B, SRT 2104, SRT-2104
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
128,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
519,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H24N6O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1C(=O)Nc3c(cccc3)c4nc5[s]cc([n]5c4)CN6CCOCC6)C)c2cnccc2
InChI key
LAMQVIQMVKWXOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in vitro and in vivo.
SRT2104 is an orally active, potent and highly selective activator of the NAD+-dependent deacetylase sirtuin Sirt1 (EC1.5 = 450 nM) with in vivo efficacy in various animal models, including age-related bone/muscle loss (100 mg/kg/d via chow to mice), HD (0.5% in chow to mice), TNF-induced optic nerve degeneration (2-200 pmol via intravitreal injection to rats).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)