SAB1404014
Monoclonal Anti-LAMA2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LAMM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA2(3908)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DAGVPGHLCDGQWHKVTANKIKHRIELTVDGNQVEAQSPNPASTSADTNDPVFVGGFPDDLKQFGLTTSIPFRGCIRSLKLTKGTGKPLEVNFAKALELRGVQPVSCPAN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1