Documenti fondamentali
MAB1922Z
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-laminina α2, clone 5H2, privo di azoturi
clone 5H2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MerosinMchain, MAB1922
Scegli un formato
100 μG
459,00 €
459,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1023
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
459,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
459,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1023
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Specificità
Reagisce con il frammento di 80 kDa della catena M della merosina umana.
REATTIVITÀ CROCIATA:
Esibisce reattività crociata con la merosina di scimmia e di coniglio.
Immunogeno
Merosina umana purificata.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ELISA: 50% del livello massimo di binding con la merosina umana a una diluizione 1:50.000
Immunoistochimica: diluito 1:5.000 per la colorazione di sezioni muscolari criostatiche di 8 mm fissate con acetone, prima della rivelazione con un anticorpo secondario coniugato con perossidasi.
Immunofluorescenza
Cromatografia d'affinità
Immunoprecipitazione
Immunoblotting
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali
L′anticorpo anti-laminina α2, clone 5H2, privo di azoturi, rileva i livelli di laminina α2 & è stato descritto in letteratura & convalidato per l′uso in ELISA, IH, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Stato fisico
Formato: purificato
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C al massimo per 6 mesi.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Corinna Preuße et al.
Acta neuropathologica communications, 4(1), 45-45 (2016-04-29)
Dermatomyositis (DM) can occur in both adults and juveniles with considerable clinical differences. The links between immune-mediated mechanisms and vasculopathy with respect to development of perifascicular pathology are incompletely understood. We investigated skeletal muscle from newly diagnosed, treatment-naïve juvenile (jDM)
Elizabeth I Tang et al.
Endocrinology, 163(11) (2022-08-17)
Microtubule affinity-regulating kinases (MARKs) are nonreceptor Ser/Thr protein kinases known to regulate cell polarity and microtubule dynamics in Caenorhabditis elegans, Drosophila, invertebrates, vertebrates, and mammals. An earlier study has shown that MARK4 is present at the ectoplasmic specialization and blood-testis