SAB1409379
Monoclonal Anti-ATP2A1 antibody produced in mouse
clone 2C9, ascites fluid, solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C9, monoclonal
Forma fisica
solution
PM
antigen 35.75 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP2A1(487)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
IDRCNYVRVGTTRVPLTGPVKEKIMAVIKEWGTGRDTLRCLALATRDTPPKREEMVLDDSARFLEYETDLTFVGVVGMLDPPRKEVTGSIQ
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3