Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
SAB1401722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJC10 antibody produced in mouse
clone 3A8, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp434J1813, ERdj5, JPDI, MGC104194
Scegli un formato
200 μL
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
489,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A8, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAJC10(54431)
Immunogeno
DNAJC10 (NP_061854, 688 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KNHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFELLARMIKGKVKAGKVDCQAYAQTCQKAGIRAYPTVKFYFYERAKRNFQEEQINTRDAKAIAALISEKLETLRNQGKRNKDEL
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Clear solution
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)