S9944
Sibutramine
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine, Meridia, Reductil
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: >30 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Abbott
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.