Documenti fondamentali
S-011
Supelco
Sibutramine
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine, Meridia, Reductil
Scegli un formato
1 ML
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
107,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26ClN · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Sibutramine, a SNRI and anorectant, was marketed as a treatment for obesity until 2010 when it was removed from the market over concerns of potential adverse cardiovascular side effects. Sold under trade names Reductil, Meridia®, and Subitrex, this sibutramine Snap-N-Spike® reference solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology and forensic analysis.
Azioni biochim/fisiol
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI).
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI). It is an antiobesity drug, which decreases calorie intake and increases energy expanditure. Sibutramine antagonizes MPTP-induced dopamine depletion in mouse brain.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Meridia is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohamed-I Kotb El-Sayed et al.
BMC complementary medicine and therapies, 20(1), 290-290 (2020-09-25)
Diabetes and its related complications remain to be a major clinical problem. We aim to investigate the antidiabetic mechanistic actions of Plicosepalus Acaciae (PA) flowers in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. After diabetes induction, rats were divided randomly into five groups