S7942
Sirtinol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(NC(=O)c1ccccc1\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
UXJFDYIHRJGPFS-WPWMEQJKSA-N
Informazioni sul gene
human ... SIRT1(23411) , SIRT2(22933)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3