566320
Sirtinol
A cell-permeable 2-hydroxy-1-naphthaldehyde derivative that acts as a specific and direct inhibitor of the sirtuin class of deacetylase activity with no affect on human HDAC1.
Sinonimo/i:
Sirtinol, 2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide, Sir Two Inhibitor Naphthol, SIRT1 Inhibitor I, SIRT1/2 Inhibitor I, SIRT2 Inhibitor III
Scegli un formato
239,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
239,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](C)c4ccccc4)C(=O)c1c(cccc1)N\C=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,27H,1H3,(H,28,30)/b23-17-/t18-/m0/s1
YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Human HDAC1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Grozinger, C.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 38837.
WGK 1