S7323
14-3-3 Sigma histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
14-3-3σ, Epitheliial cell marker protein 1, HME1, Makorin, ring finger protein 3, Mkrn3, Mmel, SFN, Stratifin, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, sigma polypeptide, YWHAS
About This Item
Prodotti consigliati
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1