S5947
Anti-Sirt7
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SIR2L7, Anti-Sir2-related protein type 7, Anti-Sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 7
Scegli un formato
242,00 €
Prezzo di listino484,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
242,00 €
Prezzo di listino484,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
mouse (predicted), human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing human Sirt7
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIRT7(51547)
mouse ... Sirt7(209011)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)