R2404
Anti-Raf-1/c-Raf antibody, Mouse monoclonal
clone RNP1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RNP1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~75 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
capture ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using extracts of A431 cell line (human epidermoid carcinoma)
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAF1(5894)
mouse ... Raf1(110157)
rat ... Raf1(24703)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- capture enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- double immunofluorescence analysis
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3