Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 167,00 € 141,95 € | |
| 25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 606,00 € |
Informazioni su questo articolo
141,95 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
mp
127-128.2 °C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(Sc1ccc(N)cc1)=C(\C#N)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C16H12F3N3S/c17-16(18,19)14-4-2-1-3-12(14)13(9-20)15(22)23-11-7-5-10(21)6-8-11/h1-8H,21-22H2/b15-13+
InChI key
JLOXTZFYJNCPIS-FYWRMAATSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition protect from light |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S4069-5MG | 04061832434223 |
| S4069-25MG | 04061832434216 |