Documenti fondamentali
S4020
Sigma-Aldrich
Screens for CD-1
size 150 mesh
Sinonimo/i:
cell sieve, mesh screen, screen mesh
Scegli un formato
5 EA
50,40 €
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
50,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Misura
150 mesh
Categorie correlate
Note legali
CD-1 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Platinum gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
298093
Platinum
Corning® cell strainer pore size 100 μm, yellow, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea
CLS431752
Corning® cell strainer
Contenuto correlato
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library