Documenti fondamentali
S2646
Scalpel blades
No. 10
Sinonimo/i:
Precision blades, Surgical scalpel blades
Scegli un formato
100 EA
257,00 €
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
257,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122407
NACRES:
NB.35
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
steel (carbon)
Sterilità
non-sterile
Applicazioni
Scalpel blades has been used:
  • in seedling inoculation
  • to dissect adrenal gland for adrenalectomy
  • to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
Confezionamento
individually wrapped.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4