Vai a
S2771
Scalpel blades
No. 11
Sinonimo/i:
Surgical Scalpel Blades
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
material
steel (carbon)
sterility
non-sterile
Application
Scalpel blades have been used:
  • for the generation of organoids
  • to perform rodent nucleus accumbens (NAc) manual microdissection
  • to trim embryonic brain sample
Packaging
individually wrapped.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scalpel blades
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)